Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean FT
Neodisher LaboClean FT : détergent alcalin liquide pour une utilisation dans des machines à laver spéciales. Pour le nettoyage automatisé de verrerie de laboratoire en microbiologie, virologie, médecine nucléaire, industries alimentaires et de peinture, ainsi que de flacons et d’équipements en verre dans les pharmacies.
Marque: Dr.Weigert™ 410030
Includes: Alcalin ; détergent ; protéines ; contaminants, radioactifs ; chlore
Requires : Alcalin ; détergent ; protéines ; contaminants, radioactifs ; chlore
Description
- Détergent alcalin, concentrat liquide Neodisher Laboclean FT est utilisé dans l’élimination des milieux nutritifs, du sang, des protéines, des contaminants radioactifs et des résidus de cultures de tissus
- Exempt de surfactants et d’autres substances actives en surface
- Action oxydative à partir du chlore actif
- Convient aux ustensiles en verre, céramique, quartz et plastiques
- Dosage de 3-4 m/l
- Ne convient pas aux métaux non ferreux et aux alliages de métaux légers
Alcalin ; détergent ; protéines ; contaminants, radioactifs ; chlore
Informations sur la commande
Alcalin ; détergent ; protéines ; contaminants, radioactifs ; chlore
Certifications
Alcalin ; détergent ; protéines ; contaminants, radioactifs ; chlore
Compliance
Alcalin ; détergent ; protéines ; contaminants, radioactifs ; chlore
Prestations de service
Alcalin ; détergent ; protéines ; contaminants, radioactifs ; chlore
Spécification
Neodisher FT | |
11,8 à 12,2 | |
Agents de blanchiment à base de chlore, phosphates | |
Boîte | |
310 x 230 x 180 mm | |
Élimine les résidus de milieux de culture, le sang, les protéines, la contamination radioactive, les résidus de cultures cellulaire et tissulaire ainsi que d’autres résidus organiques |
Liquide | |
Non stérile | |
2 à 4 ml/l | |
1,3 g/cm3 (20°C) | |
À filtre | |
12 kg |
Sécurité et traitement
- neodisher LaboClean FT
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: potassium hydroxide,sodium hypochlorite