Learn More
Dr.Weigert™ Détergent FA Neodisher™
Un détergent alcalin pour le retraitement automatisé d’instruments thermostables et thermolabiles. Le détergent Weigert™ Neodisher™ FA est polyvalent et concentré.
75.80€ - 129.00€
Spécification
Type de produit | Neodisher FA |
---|---|
Forme | Liquide |
pH | 11,6 à 11,8 |
Stérilité | Non stériles |
Concentration | 1 à 4 ml/l |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de conteneur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de conteneur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11898990
|
Dr.Weigert™
410135 |
5 L | Boîte |
129.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10767761
|
Dr.Weigert™
410133 |
5 L | Canister |
75.80€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Sans surfactants et additifs oxydatifs
- Dosage compris entre 2 et 4 ml
- Nettoie le sang, les protéines, les milieux de culture et la gélatine
Spécification
Neodisher FA | |
11,6 à 11,8 | |
1 à 4 ml/l | |
À filtre |
Liquide | |
Non stériles | |
1,5 g/cm3 (20°C) | |
5 L |
Sécurité et traitement
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: disodium metasilicate, dipotassium metasilicate, potassium hydroxide