Learn More
NEIL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | NEIL1 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16839683
|
Proteintech
12145-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16829683
|
Proteintech
12145-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
NEIL1 belongs to a class of DNA glycosylases homologous to the bacterial Fpg/Nei family. These glycosylases initiate the first step in base excision repair by cleaving bases damaged by reactive oxygen species and introducing a DNA strand break via the associated lyase reaction.Spécification
NEIL1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q8K4Q6, Q96FI4 | |
367090, 72774, 79661 | |
NEIL1 Fusion Protein Ag2793 | |
Primary | |
-20°C | |
NEIL1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DNA glycosylase/AP lyase Neil1, Endonuclease 8 like 1, Endonuclease VIII like 1, FPG1, hFPG1, NEH1, Nei homolog 1, Nei like protein 1, NEI1, NEIL1 | |
Neil1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |