Learn More
CleanSpace™ Technology Coussin de nuque
Les coussins de nuque CleanSpace™ destinés à être utilisés avec les appareils respiratoires CleanSpace2 sont en mousse à revêtement en néoprène (textile) et peuvent être fixés à l’unité à l’aide de bandes Velcro.
Marque: CleanSpace™ Technology PAF-0016
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisé avec les respirateurs CleanSpace : légers, sans tuyaux ni ceintures
- Conçu pour favoriser le confort lorsqu’il est porté sur de longues périodes
- Facilite la transpiration et la respirabilité
- Facile à laver et à faire sécher ; rapide à remplacer
- Conçu pour être porté pendant longtemps dans des environnements difficiles
- Hygiénique (matériaux de qualité médicale) et hypoallergénique
Spécification
AS/NZS1716 :2012, EN 12942 | |
Mousse | |
Mince | |
Respirateurs CleanSpace 2 | |
Conserver entre -10°C et +55°C | |
8 g |
Non | |
Coussinet de confort | |
Soudage, travail du bois, fabrication, fusion, construction, exploitation minière, agriculture, broyage | |
PAF-0016 | |
163 x 95 x 5 mm |