Learn More
NDUFA4L2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | NDUFA4L2 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16896114
|
Proteintech
16480-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16886114
|
Proteintech
16480-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
NDUFA4L2 is a protein coding gene.Spécification
NDUFA4L2 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q9NRX3 | |
100362331, 407790, 56901 | |
NDUFA4L2 Fusion Protein Ag9600 | |
Primary | |
-20°C | |
NDUFA4L2 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
NDUFA4L2, NUOMS | |
Ndufa4l2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |