Learn More
Ndelta-benzyloxycarbonyl-Nalpha-Boc-L-ornithine, 98 %, Thermo Scientific™
22.70€ - 161.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2480-93-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H26N2O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 366.414 |
Numéro MDL | MFCD00038259 |
Clé InChI | QYYCZJUFHDLLOJ-AWEZNQCLSA-N |
Synonyme | boc-orn z-oh, s-5-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, boc-orn cbz-oh, nalpha-boc-ndelta-cbz-l-ornithine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-ndelta-carbobenzoxy-l-ornithine, 2s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-5-phenylmethoxycarbonylamino pentanoic acid, 2s-5-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-n'-benzyloxycarbonyl-l-ornithine, n-alpha-boc-n-delta-z-l-ornithine, bocnh-orn z-oh |
CID PubChem | 7269338 |
Nom IUPAC | Acide (2S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-(phénylméthoxycarbonylamino)pentanoïque |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15498808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62268.03 |
1 g |
22.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15408818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62268.06 |
5 g | N/A | ||||||
15418818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62268.14 |
25 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
2480-93-5 | |
366.414 | |
QYYCZJUFHDLLOJ-AWEZNQCLSA-N | |
7269338 | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O |
C18H26N2O6 | |
MFCD00038259 | |
boc-orn z-oh, s-5-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, boc-orn cbz-oh, nalpha-boc-ndelta-cbz-l-ornithine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-ndelta-carbobenzoxy-l-ornithine, 2s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-5-phenylmethoxycarbonylamino pentanoic acid, 2s-5-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-n'-benzyloxycarbonyl-l-ornithine, n-alpha-boc-n-delta-z-l-ornithine, bocnh-orn z-oh | |
Acide (2S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-(phénylméthoxycarbonylamino)pentanoïque |
Spécification
Ndelta-Benzyloxycarbonyl-Nalpha-Boc-L-ornithine | |
C18H26N2O6 | |
2783761 | |
QYYCZJUFHDLLOJ-AWEZNQCLSA-N | |
Acide (2S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-(phénylméthoxycarbonylamino)pentanoïque | |
7269338 | |
98% |
2480-93-5 | |
MFCD00038259 | |
boc-orn z-oh, s-5-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, boc-orn cbz-oh, nalpha-boc-ndelta-cbz-l-ornithine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-ndelta-carbobenzoxy-l-ornithine, 2s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-5-phenylmethoxycarbonylamino pentanoic acid, 2s-5-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-n'-benzyloxycarbonyl-l-ornithine, n-alpha-boc-n-delta-z-l-ornithine, bocnh-orn z-oh | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O | |
366.414 | |
366.41 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante