Learn More
VACUUBRAND™ Joints toriques NBR
3.25€ - 5.35€
Spécification
Type de produit | Joint torique |
---|---|
Matériau | NBR |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10224332
|
VACUUBRAND™
23120794 |
71 x 2,5mm |
3.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11949781
|
VACUUBRAND™
20638139 |
114 x 2mm |
5.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Joint torique | |
NBR | |
1/boîte |