Learn More
Tabourets anti-feu en bois naturel
Marque: dbo sieges AB4B2D1NE3
Description
Siège bois• Excellent rapport qualité/prix
• Assise et dossier larges avec galbe ergonomique
• Très bonne résistance aux graisses, solvants, chocs
• Assise/ dossier en bois de hêtre naturel, lamellé-collé, épaisseur 10mm
• Finition vernie couleur naturelle ignifuge, traitement antidérapant
• Matériau naturel évitant la transpiration
• Dossier fixe réglable en profondeur
• Dossier réglable en profondeur et en inclinaison pour contact permanent
• Hauteur siège réglable par vérin pneumatique assurant un confort d'amortissement souple et progressif
• Piètement PVC 5 branches φ 610mm garnies de patins ou roulettes
• Tabouret
Spécification
Tabouret | |
Ignifuge | |
5 tampons | |
Bois |
Naturel | |
646 mm | |
Oui |