Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à deux orifices en caoutchouc naturel
Utilisés à des fins de recherche en laboratoire.
Marque:  Fisherbrand™ RB062/2H
Code produit. 11527642
  • 29.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 06-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Pour applications de laboratoire.
  • En caoutchouc naturel
  • Couleur rouge
  • Bouchons à deux orifices
Spécification
Spécification
5 mm
46/55 IRHD
2/boîte
62 mm
Caoutchouc naturel
Pour un usage en laboratoire
49 mm
Rouge
69 mm
Bouchon
Nom du produit
Fisherbrand™ Bouchons à deux orifices en caoutchouc naturel > Diamètre inférieur : 62 mm ; diamètre supérieur : 69 mm