Learn More
RL Enterprises™ Microbrûleur pour gaz naturel avec connecteur Tétine
Marque:  RL Enterprises™ 4014/2M
Code produit. 11739777
  • 35.95€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Bec bunsen 900 à 1000°C
  • Brûleur en laiton nickelé
  • Virole de régulation d'air
  • Températures: 900°C environ sur bec butane/propane, 1000°C environ sur bec gaz naturel
  • Bec bunsen sans veilleuse
  • Régulation de gaz par vanne à pointeau. Brûleur acier chromé, socle en fonte
  • Bec bunsen sans veilleuse
Spécification
Spécification
Gaz naturel
Connecteur Tétine
Connecteur T-Tine
0,22 kg
3 mm
88 mm
1 de chaque
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
RL Enterprises™ Microbrûleur pour gaz naturel avec connecteur Tétine > Hauteur : 88 mm