Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons non assemblés certifiés National™
Les kits de flacons non assemblés certifiés Thermo Scientific™ National offrent l’assurance supplémentaire que le produit est systématiquement conforme à des normes de fabrication très strictes.
Marque: Thermo Scientific™ CERT4015-87
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les kits de flacons non assemblés certifiés Thermo Scientific™ National offrent l’assurance supplémentaire que le produit est systématiquement conforme à des normes de fabrication très strictes.
- Chaque lot fait l’objet de tests complets pour analyses HPLC et GC
- Certificat de conformité dans chaque boîte
- Bouchons fixés pour éviter l’enfoncement des septa
- Verre borosilicaté transparent de Type 1, à coefficient de dilatation 33 ou ambré de type 2, à coefficient de dilatation 51
- Disponibles avec ou sans étiquette d’identification
- Micro-flacons ou inserts fixes pour l’échantillonnage de volumes limités
Spécification
Kit de flacons à bouchon vissé en verre ambré de 4 ml certifiés, à vis 13-425, bouchon attaché en PTFE / silicone, préfendu | |
Verre de silice, Silica Glass | |
4 ml | |
Encollé en PTFE / silicone, fendu | |
13-425 mm |
Ambré | |
Oui | |
PTFE / silice | |
À vis |