Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons non assemblés certifiés National™
Les kits de flacons non assemblés certifiés Thermo Scientific™ National offrent l’assurance supplémentaire que le produit est systématiquement conforme à des normes de fabrication très strictes.
Marque: Thermo Scientific™ CERT4015-86
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les kits de flacons non assemblés certifiés Thermo Scientific™ National offrent l’assurance supplémentaire que le produit est systématiquement conforme à des normes de fabrication très strictes.
- Chaque lot fait l’objet de tests complets pour analyses HPLC et GC
- Certificat de conformité dans chaque boîte
- Bouchons fixés pour éviter l’enfoncement des septa
- Verre borosilicaté transparent de Type 1, à coefficient de dilatation 33 ou ambré de type 2, à coefficient de dilatation 51
- Disponibles avec ou sans étiquette d’identification
- Micro-flacons ou inserts fixes pour l’échantillonnage de volumes limités
Spécification
Kit de flacons à bouchon vissé en verre ambré certifiés de 4 ml, à vis 13-425 | |
PTFE, Silicone | |
PTFE / silicone | |
À vis |
Ambré | |
4 ml | |
Encollé en PTFE, silicone | |
13 / 425 |