Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons non assemblés certifiés National™
Les kits de flacons non assemblés certifiés Thermo Scientific™ National offrent l’assurance supplémentaire que le produit est systématiquement conforme à des normes de fabrication très strictes.
Marque: Thermo Scientific™ CERT4000-71LV
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les kits de flacons non assemblés certifiés Thermo Scientific™ National offrent l’assurance supplémentaire que le produit est systématiquement conforme à des normes de fabrication très strictes.
- Chaque lot fait l’objet de tests complets pour analyses HPLC et GC
- Certificat de conformité dans chaque boîte
- Bouchons fixés pour éviter l’enfoncement des septa
- Verre borosilicaté transparent de Type 1, à coefficient de dilatation 33 ou ambré de type 2, à coefficient de dilatation 51
- Disponibles avec ou sans étiquette d’identification
- Micro-flacons ou inserts fixes pour l’échantillonnage de volumes limités
Spécification
Certified Target DP 350µL Clear Glass I-D Fused Insert Vial, 9mm Screw Thread | |
PTFE, Silica Glass | |
350 μl | |
Bonded PTFE, Silicone | |
9-425 |
Clear | |
Oui | |
PTFE / silice | |
Screw Cap | |
Oui |