Learn More
Thermo Scientific™ Kits National Target™ Snap-It™
Les kits pratiques Thermo Scientific™ National Target Snap-It contiennent des flacons et des bouchons Snap-It à septa préinstallés dans des plateaux de stockage.
44.70€ - 61.60€
Code produit | Marque | Marking Spot | Couleur de bouchon | Couleur | Septum | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Marking Spot | Couleur de bouchon | Couleur | Septum | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10281135
|
Thermo Scientific™
C4011-72W |
Oui | clair | I-D transparent | PTFE / caoutchouc rouge | N/A | N/A | N/A | |||||
12413798
|
Thermo Scientific™
C4011-74 |
Non | clair | Transparent | PTFE / silicone, préfendu | N/A | N/A | N/A | |||||
12433798
|
Thermo Scientific™
C4011-74W |
Oui | clair | I-D transparent | PTFE / silicone, préfendu | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Les kits pratiques Thermo Scientific™ National Target Snap-It contiennent des flacons et des bouchons Snap-It à septa préinstallés dans des plateaux de stockage.
- Flacons de 2 ml ,12 × 32 mm
- Choix de flacons et de joints préassemblés avec septa
- Conditionnés dans des plateaux de stockage pour paillasse
- Contient des quantités équivalentes de flacons et bouchons à clipser avec septa préinstallés
- Tous les articles sont protégés de la poussière
Spécification
2 ml |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Kits National Target™ Snap-It™