Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à clipser National Target™ à ouverture large
Les flacons à clipser Thermo Scientific™ National Target à ouverture large sont plus faciles à remplir et offrent une zone cible plus large pour l’aiguille de l’échantillonneur automatique.
82.50€ - 92.40€
Spécification
Volume (métrique) | 15 µl |
---|---|
Volume (métrique) résiduel | 15 μl |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10579355
|
Thermo Scientific™
C4011-V5 |
Flacon de micro-échantillonnage Snap-It en verre transparent Micro-V™ | |||||||
10087684
|
Thermo Scientific™
C4011-V6 |
Flacon de micro-échantillonnage Snap-It en verre ambré Micro-V™ | |||||||
Description
Les flacons à bouchon à clipser Thermo Scientific™ National Target à ouverture large sont plus faciles à remplir et offrent une zone cible plus large pour l’aiguille de l’échantillonneur automatique.
- Flacons de 2 ml, 12 x 32 mm à anneau à clipser / sertir
- Compatibles avec les échantillonneurs automatiques à rotation ou robotiques
- Les flacons I-D™ sont dotés d’étiquettes inscriptibles pourvues de graduations à 0.5, 1.0 et 1.5 ml
- Les flacons Target Snap-It™ peuvent être utilisés avec des bouchons à clipser ou avec des bouchons à sertir en aluminium.
- S’adaptent à tous les échantillonneurs automatiques pouvant accueillir des flacons de 12 × 32 mm
- Verre transparent borosilicaté 33 de qualité supérieure (type 1, classe A) ou verre ambré 51A
- Fond uniformément plat pour plus de sécurité en cas d’utilisation d’inserts
Spécification
15 µl | |
15 μl |