Learn More
Thermo Scientific™ Flacons d’échantillonnage silanisés National Scientific™
Les flacons d’échantillonnage silanisés National Scientific™ sont réalisés en verre borosilicaté de qualité supérieure transparent ou ambré.
Marque:  Thermo Scientific™ B7999-S3
Code produit. 12478686
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les flacons d’échantillonnage silanisés National Scientific™ sont réalisés en verre borosilicaté de qualité supérieure transparent ou ambré.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Effacer ; 8mL
verre
60 mm
17mm
8mL
15-425