Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis National Scientific™ avec septa encollés ;
Les bouchons à vis National Scientific™ à septa encollés éliminent de manière efficace l’enfoncement des septa ;
Marque: Thermo Scientific™ C4010-69A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les bouchons à vis National Scientific™ à septa encollés éliminent de manière efficace l’enfoncement des septa ;
- Septa et bouchons en polypropylène assemblés pour former un système intégré
- Élimine le risque d’enfoncement des septa
- Disponibles avec un choix de tailles de filetage GPI et de septa préfendus pour faciliter la pénétration des aiguilles de calibre fin
Spécification
Préfendu PTFE / Blanc Septa silicone ; 10-425 | |
PTFE, Silicone, polypropylène | |
Bonded Rouge PTFE / silicone blanc , 0,005 po | |
10-425 |
Blanc, noir | |
Oui | |
National |