Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis National Scientific™ avec septa encollés ;
Les bouchons à vis National Scientific™ à septa encollés éliminent de manière efficace l’enfoncement des septa ;
Marque:  Thermo Scientific™ C4015-69A
Code produit. 10096454
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les bouchons à vis National Scientific™ à septa encollés éliminent de manière efficace l’enfoncement des septa ;
  • Septa et bouchons en polypropylène assemblés pour former un système intégré
  • Élimine le risque d’enfoncement des septa
  • Disponibles avec un choix de tailles de filetage GPI et de septa préfendus pour faciliter la pénétration des aiguilles de calibre fin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Préfendu PTFE / Blanc Septa silicone ; 13-425
Oui
National
polypropylène, Silicone, Polypropylene
Bonded Rouge PTFE / silicone blanc , 0,005 po
13 / 425