Learn More
Thermo Scientific™ Kits préassemblés National Scientific™ Target™ DP™
Les kits préassemblés National Scientific Target DP™ contiennent 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés.
Marque: Thermo Scientific™ C4000-188WR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les kits préassemblés National Scientific Target DP™ contiennent 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés.
- Les kits assemblés contiennent 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
- Emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs
Spécification
Rouge | |
Verre ambré avec étiquette d’identification | |
2 ml | |
9-425 mm |
I-D en verre ambré ; Rouge | |
Verre, PTFE, Silicone | |
Septa en PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge | |