Learn More
Thermo Scientific™ Kits préassemblés National Scientific™ Target™ DP™
Les kits préassemblés National Scientific Target DP™ contiennent 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés.
Marque: Thermo Scientific™ C4000186W
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les kits préassemblés National Scientific Target DP™ contiennent 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés.
- Les kits assemblés contiennent 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
- Emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs
Spécification
bleu | |
Clear | |
2 ml | |
9 - 425mm |
2mL; Clear Glass; w/ID, PTFE/Silicone/PTFE Septa; Blue cap | |
Glass, PTFE, Silicone | |
PTFE/Silicone/PTFE | |
Yes |