Learn More
Thermo Scientific™ Kits préassemblés National Scientific™ Target™ DP™
Les kits préassemblés National Scientific Target DP™ contiennent 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés.
Marque: Thermo Scientific™ C4000-180W
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les kits préassemblés National Scientific Target DP™ contiennent 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés.
- Les kits assemblés contiennent 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
- Emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs
Spécification
bleu | |
Clear | |
2 ml | |
9 - 425mm |
PTFE/red rubber septa; Clear glass I-D | |
Glass, PTFE, Rubber | |
PTFE / caoutchouc rouge | |
Yes |