Learn More
Thermo Scientific™ Capsules à sertir National Headspace de 20 mm
Les joints à sertir non revêtus pour espace de tête Thermo Scientific™ National de 20 mm sont compatibles avec tous les flacons d’espace de tête.
Marque: Thermo Scientific™ C4020-3M
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les joints à sertir non revêtus pour espace de tête Thermo Scientific™ National de 20 mm sont compatibles avec tous les flacons d’espace de tête.
- Rapide, pratique et permet de limiter la contamination
- Capsules à sertir de 20 mm avec septa préinstallés pour des flacons d’espace de tête
- Les joints magnétiques s’utilisent avec les échantillonneurs automatiques de transport magnétique CTC/Leap™ Technologies, Gerstel™ et autres
Spécification
Monobloc ; En acier étamé ; Non-revêtu | |
Monobloc ; En acier étamé ; Non-revêtu | |
20 mm |
Or | |
National | |
Flacons d’espace de tête |