Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons et septa 10-425 Target™ assemblés
Minimisez la contamination lors de la manipulation grâce aux bouchons et septa pratiques 10-425 Thermo Scientific™ National Target assemblés.
11.98€ - 191.00€
Spécification
Gamme de produits National Assembled Target
Type Vis
Taille du bouchon 10 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons à vis 10-425
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Couleur Septum Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Septum Prix Quantité et disponibilité  
12443658
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
C4010-5A
Naturel Polypropylène moulé d’une seule pièce
11.98€
100 pièces
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12483658
Afficher les documents
Thermo Scientific™
C4010-60AY
Jaune PTFE rouge / silicone blanc N/A N/A N/A
Description
Description
Minimisez la contamination lors de la manipulation grâce aux bouchons et septa pratiques 10-425 Thermo Scientific™ National Target assemblés.
  • Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
  • Le bouchon de stockage présente un dessus plein et un liner rond en PTFE pré-inséré
Spécification
Spécification
National Assembled Target
Vis
10 mm
Flacons à vis 10-425
Documents
Product Certifications
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bouchons et septa 10-425 Target™ assemblés