Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à ouverture standard, bouchons et septa assemblés National
Les kits de flacons à ouverture standard, bouchons et septa assemblés Thermo Scientific™ National constituent des options de stockage pratiques, efficaces et empilables.
Marque: Thermo Scientific™ C4013-57A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les kits de flacons à ouverture standard, bouchons et septa assemblés Thermo Scientific™ National constituent des options de stockage pratiques, efficaces et empilables.
- Conditionné dans des plateaux de flacons pratiques avec couvercles transparents ou dans des sachets en PE économiques
- Les plateaux de flacons sont empilables pour un stockage facile
- Tous les bouchons sont en PP vierge, sauf indication contraire
Contenu :
100 flacons avec bouchons et septa préfixés
Spécification
Noir | |
Ambré | |
2 mL | |
Polypropylene | |
8-425 mm |
Verre ambré ; Bouchon noir en PP ; Septum en PTFE rouge / silicone blanc ; Dans un plateau de stockage | |
PTFE, Silicone | |
PTFE rouge / silicone blanc | |
En PP, bridé |