Learn More
Buerkle™ Flacon de réactif à col étroit
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 mL
1 000 ml
Hauteur (métrique):
108 mm
136 mm
170 mm
221 mm
Description
- PEHD, transparent
- Bouchon à vis inviolable, bleu en PP
Specifications
Specifications
Type de produit | Flacon de réactif |
Matériau | HDPE |
Comprend | Bouchons à vis inviolables bleus en polypropylène |
Matériau du bouchon | PP |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (application) | Convient également aux huiles visqueuses |
Hauteur (métrique) | 136 mm |
Longueur (métrique) | 60 mm |
Largeur (métrique) | 60 mm |