Learn More
Buerkle™ Flacon de réactif à col étroit
Code produit. 10184672
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 mL
1 000 ml
Hauteur (métrique):
108 mm
136 mm
170 mm
221 mm
Flacons universels pour le stockage, le conditionnement, la prise d’échantillons, l’échantillonnage et le transport de liquides.
  • PEHD, transparent
  • Bouchon à vis inviolable, bleu en PP
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
Hauteur (métrique) 170 mm
Longueur (métrique) 74 mm