Learn More
Naringine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10404345
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10236-47-2
Formule moléculaire C27H32O14
Poids moléculaire (g/mol) 580.54
Numéro MDL MFCD00148888,MFCD00149445,MFCD01461988
Clé InChI DFPMSGMNTNDNHN-ZPHOTFPESA-N
CID PubChem 74787988
Nom IUPAC 7-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphényl)-2,3-dihydrochromen-4-un
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2OC2=CC(O)=C3C(=O)C[C@H](OC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Naringin
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Merck Index 15, 6507
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 580.53
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Conditionnement Flacon en plastique
Couleur Beige à jaune
Quantité 100 g
Forme physique Poudre