Learn More
NARFL Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | NARFL |
---|---|
Concentration | 0.29 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16881974
|
Proteintech
13652-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16871974
|
Proteintech
13652-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Component of the cytosolic iron-sulfur protein assembly (CIA) complex, a multiprotein complex that mediates the incorporation of iron-sulfur cluster into extramitochondrial Fe/S proteins. Seems to negatively regulate the level of HIF1A expression, although this effect could be indirect.Spécification
NARFL | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q5BK18, Q7TMW6, Q9H6Q4 | |
360496, 64428, 67563 | |
NARFL Fusion Protein Ag4217 | |
Primary | |
-20°C | |
NARFL |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
HPRN, IOP1, LET1L, NARFL, PRN, Protein related to Narf | |
Narfl | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |