Learn More
Naphthalene-d8, pour RMN, +98 % atome D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Naphthalene-d8 |
Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
Couleur | Blanc |
Note relative au nom | For NMR |
Deutérium (D) | 98,0% min |
Point d’éclair | 78°C |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 1 g |
Point de fusion | 81.0°C to 83.0°C |
Formule linéaire | C10D8 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Naphthalene-d8
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- H228-Matière solide inflammable.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.