Learn More
Cytiva NAB Nanosep™ Systèmes centrifuges pour l'isolement des acides nucléiques
Utilisez les appareils Nanosep™ pour concentrer, purifier et dessaler les peptides, les protéines, les oligonucléotides, l'ADN et l'ARN.
Marque: Cytiva ODNABC33
Description
Ne laissez pas les réactifs de gauche passer aux déchets, utilisez-les avec le dispositif de centrifugation universel Nucleic Acid Binding™. Ce dispositif centrifuge peut également être utilisé avec des tampons préparés en interne ou à l’extérieur de l’étagère. Divers protocoles sont disponibles au téléchargement pour différents matériaux de départ.
Applications en aval :
ADN plasmidique purifié
- Digestion par restriction
- Clonage
- Séquençage de Sanger
ADN génomique purifié
- qPCR
- Flux de travail de séquençage de nouvelle génération
ARN total purifié
- PCR en temps réel
- Construction de bibliothèques d’ADNc
Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres patients.
Spécification
EFA :0,3 cm2 | |
Non stérile | |
24/boîte |
Fibre de verre | |
Polypropylène | |
50 à 500 μL |