Learn More
Thermo Scientific™ Accessoire nanoCell
L'accessoire Thermo Scientific™ nanoCell fournit des mesures justes et sensibles de faibles volumes d'échantillons.
Marque:  Thermo Scientific™ 222-227800
Code produit. 11741141
Description
Description
L'accessoire Thermo Scientific™ nanoCell fournit des mesures justes et sensibles de faibles volumes d'échantillons.
Cet accessoire permet en effet de mesurer des volumes infimes de l'ordre du microlitre au millilitre au moyen d'un seul et même spectrophotomètre. Il suffit d'utiliser des cuves jetables ou de large volume pour certaines analyses, et l'accessoire nanoCell pour les analyses d'échantillons de l'ordre du microlitre. Grâce à cet accessoire, l'utilisateur dispose de tous les avantages d'un spectrophotomètre Thermo Scientific de qualité doté d'une capacité de mesure de faibles volumes.
  • Pas d’alignement requis. Insérez simplement le nanoCell et chargez l’échantillon pour obtenir des résultats justes.
  • Accessoire amovible : commutation rapide et facile entre les mesures de volumes faibles et importants.
  • Consomme entre 0,7 et 5,0 μl d’échantillon
  • Peut mesurer des concentrations d’ADN de 4,0 à 4 500 μg/ml
  • Nettoyage rapide à l’aide de papier de laboratoire : débit d’échantillonnage élevé et excellente performance de transfert d’échantillons
Recommandé dans les cas suivants :
Sciences de la vie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
NanoCell, longueur de trajet de 1,0 mm
BioMate 3, GENESYS 10 Bio
1,0 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Accessoire nanoCell > Accessoire nanoCell, longueur du trajet optique de 1,0 mm