Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles d’aluminium Nano-SIL ALUGRAM™
Couches de silice CCMHP non modifiées sur aluminium pour CCM. Les feuilles d’aluminium Macherey-Nagel™ Nano-SIL ALUGRAM™ sont dotées de nano-silice 60 sur des feuilles d’aluminium de pointe qui présentent un faible poids, une haute résistance, une stabilité élevée de la température et une coupe facile.
263.00€ - 346.00€
Spécification
Granulométrie | 2 à 10 μm |
---|---|
Porosité | 60 Å |
Type | Plaque TLC |
À utiliser avec (application) | HPTLC |
Volume des pores | 0,75 ml/g |
Code produit | Marque | Indicateur fluorescent | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Indicateur fluorescent | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10185041
|
Macherey-Nagel™
818143 |
UV254 |
346.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10093061
|
Macherey-Nagel™
818141 |
Néant |
263.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Couches de silice pour HPCCM non modifiées sur aluminium pour CCM.Les feuilles d’aluminium Macherey-Nagel™ Nano-SIL ALUGRAM™ sont dotées d’une nano-silice 60 sur des feuilles d’aluminium de pointe qui démontrent un faible poids, une haute résistance et une stabilité de la température, ainsi qu’une coupe facile.
Couches de silice CCMHP non modifiées avec propriétés haute définition.- Liant : produit hautement polymérique, stable dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
- Le fractionnement étroit des particules de silice permet des séparations plus nettes, des temps de développement plus courts, des distances de migration plus courtes, une quantité inférieure d’échantillons et une sensibilité de détection accrue par rapport aux plaques SIL G
- Fluorescent Indicateur disponible : silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm)
Spécification
2 à 10 μm | |
Plaque TLC | |
0,75 ml/g | |
0,2 mm |
60 Å | |
HPTLC | |
∼500 m2/g | |
20 x 20 cm |