Learn More
Nalpha-Boc-L-lysine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
103.84€ - 841.19€
Identifiants chimiques
CAS | 13734-28-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H22N2O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 246.31 |
Numéro MDL | MFCD00038203 |
Clé InChI | DQUHYEDEGRNAFO-SVGMAFHSNA-N |
Synonyme | boc-lys-oh, boc-lysine, n-boc-l-lysine, boc-l-lysine, s-6-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, n-alpha-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, nalpha-boc-l-lysine, boc-lys, n alpha-boc-l-lysineAfficher plus |
CID PubChem | 2733284 |
Nom IUPAC | Acide (2S)-6-amino-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoïque |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15480789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63859.06 |
5 g |
103.84€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15490789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63859.14 |
25 g |
314.57€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15400799
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63859.22 |
100 g |
841.19€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N-Boc-L-lysine is a protected analogue of a major amino acid participating in the binding of AcH to proteins. N-Boc-L-lysine as well as other t-butoxycarbonyl (Boc) amino acids can be converted to their respective amino acids via cleavage of the urethane bond.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa N-Boc-L-lysine est un analogue protégé d’un acide aminé majeur participant à la liaison de l’AcH aux protéines. La N-Boc-L-lysine et d’autres acides aminés t-butoxycarbonyle (Boc) peuvent être convertis en leurs acides aminés respectifs par clivage de la liaison uréthane.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans le méthanol.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
13734-28-6 | |
246.31 | |
DQUHYEDEGRNAFO-SVGMAFHSNA-N | |
2733284 | |
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O |
C11H22N2O4 | |
MFCD00038203 | |
boc-lys-oh, boc-lysine, n-boc-l-lysine, boc-l-lysine, s-6-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, n-alpha-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, nalpha-boc-l-lysine, boc-lys, n alpha-boc-l-lysineAfficher plus | |
Acide (2S)-6-amino-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoïque |
Spécification
Nalpha-Boc-L-lysine | |
13734-28-6 | |
C11H22N2O4 | |
4252546 | |
Soluble in water. Slightly soluble in methanol. | |
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O | |
246.31 | |
246.3 | |
Poudre |
∼205°C (decomposition) | |
Blanc | |
MFCD00038203 | |
boc-lys-oh, boc-lysine, n-boc-l-lysine, boc-l-lysine, s-6-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, n-alpha-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, nalpha-boc-l-lysine, boc-lys, n alpha-boc-l-lysine | |
DQUHYEDEGRNAFO-SVGMAFHSNA-N | |
Acide (2S)-6-amino-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoïque | |
2733284 | |
97% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 237-303-4
missing translation for 'tsca' : Non
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : À conserver au froid