Learn More
Thermo Scientific™ Jarres droites en PPCO à col large Nalgene™ avec bouchon
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
38 mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Description
Stockez les pâtes, les solides, les échantillons et autres fournitures de laboratoire grâce aux jarres droites en PPCO à col large Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces jarres polyvalentes et translucides présentent une excellente résistance aux produits chimiques et peuvent être autoclavées à plusieurs reprises.
Caractéristiques :
- Leur col large et leurs côtés rectilignes offrent un accès complet et facilitent la récupération des échantillons.
- Les cuves de 15, 30 et 60 ml sont équipées de bouchons en polypropylène de coloris naturel
- Les cuves de 125 ml à 1 L sont équipées de bouchons en polypropylène blanc avec un renfoncement pour l’empilage.
- Les cuves de 125 et 250 ml sont adaptées aux mélangeurs Osterizer™ et autres, équipés d’un filetage de cuves Mason ; recommandées pour une utilisation avec le bouchon pour transfert de liquide DS2153-0700.
- Pour les modèles de 500 ml et de 1 L, retirez le bouchon et autoclavez séparément.
- Les cuves en copolymère de polypropylène ne sont pas étanches aux liquides. Il est donc recommandé de ne pas les utiliser pour transporter des liquides.
Spécification
Spécification
Capacité | 1 oz, 30 ml |
Capacité (métrique) | 30 ml |
Capacité (impériale) | 1 once |
Couleur | Translucide |
Diamètre (impériale) | 1,42 po |
Comprend | Bouchons en polypropylène |
Matériau | PPCO |
D.I. du col (métrique) | 33 mm |
Nbre par carton | 72 |
Nb par paquet | 12 |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.