Learn More
Thermo Scientific™ Jarres droites en PPCO à col large Nalgene™ avec bouchon
GREENER_CHOICE
Code produit. 10454631
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
38 mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Stockez les pâtes, les solides, les échantillons et autres fournitures de laboratoire grâce aux jarres droites en PPCO à col large Thermo Scientific™ Nalgene™.
Stockez les pâtes, les solides, les échantillons et autres fournitures de laboratoire grâce aux jarres droites en PPCO à col large Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces jarres polyvalentes et translucides présentent une excellente résistance aux produits chimiques et peuvent être autoclavées à plusieurs reprises.
Caractéristiques :
  • Leur col large et leurs côtés rectilignes offrent un accès complet et facilitent la récupération des échantillons.
  • Les cuves de 15, 30 et 60 ml sont équipées de bouchons en polypropylène de coloris naturel
  • Les cuves de 125 ml à 1 L sont équipées de bouchons en polypropylène blanc avec un renfoncement pour l’empilage.
  • Les cuves de 125 et 250 ml sont adaptées aux mélangeurs Osterizer™ et autres, équipés d’un filetage de cuves Mason ; recommandées pour une utilisation avec le bouchon pour transfert de liquide DS2153-0700.
  • Pour les modèles de 500 ml et de 1 L, retirez le bouchon et autoclavez séparément.
  • Les cuves en copolymère de polypropylène ne sont pas étanches aux liquides. Il est donc recommandé de ne pas les utiliser pour transporter des liquides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 60 ml (2 oz)
Capacité (métrique) 60 ml
Capacité (impériale) 2 oz
Couleur Translucide
Diamètre (impériale) 1,9 po
Diamètre (métrique) intérieur de col 44 mm
Comprend Bouchons en polypropylène
Matériau PPCO
D.I. du col (métrique) 43 mm
Nbre par carton 48
Nb par paquet 12
Poids (métrique) 0,26 kg
Clarity Translucide
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 45 mm
Type de produit Bocal droit
Hauteur (impériale) 1,7 pouces
Taille du bouchon 53 mm
Diamètre (métrique) 48 mm
Type de bouchon Bouchon
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.