Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PPCO à col large Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac, autoclavables
Code produit. 10334583
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Stockez des matériaux dans des flacons en PPCO à col large Thermo Scientific™ Nalgene™, dotés d’une structure étanche et d’un large col pour faciliter le remplissage.
Stockez vos matériaux dans des flacons en PPCO à col large Thermo Scientific™ Nalgene™, dotés d’une structure étanche† et d’un large col pour faciliter le remplissage et la distribution. Ces flacons en copolymère de polypropylène transparent offrent une meilleure clarté que les flacons en polyéthylène haute densité.
  • Bouchons en PP
  • Parois uniformes qui résistent aux fissures et aux perforations
  • Autoclavable
  • Conditionnées en vrac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 8 oz., 250 ml
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8 oz
Couleur Naturel, translucide
Description Flacon à col large
Diamètre (métrique) intérieur de col 33 mm
Matériau PPCO
Nbre par carton 250
Nb par paquet 250
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Finition de col 43 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavables
Graduated Non
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 131 mm
Type de produit Flacon à col large
Largeur (impériale) 2,4 in
Hauteur (impériale) 5,16 in
Matériau du bouchon PP
Taille du bouchon 43 mm
Diamètre (métrique) 61 mm
Type de bouchon À vis (conditionné en vrac, non assemblé)
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.