Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PPCO à col large Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac, autoclavables
Description
Stockez vos matériaux dans des flacons en PPCO à col large Thermo Scientific™ Nalgene™, dotés d’une structure étanche† et d’un large col pour faciliter le remplissage et la distribution. Ces flacons en copolymère de polypropylène transparent offrent une meilleure clarté que les flacons en polyéthylène haute densité.
- Bouchons en PP
- Parois uniformes qui résistent aux fissures et aux perforations
- Autoclavable
- Conditionnées en vrac
Spécification
Spécification
Capacité | 16 oz., 500 ml |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16 oz |
Couleur | Naturel, translucide |
Description | Flacon à col large |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 44 mm |
Matériau | PPCO |
Nbre par carton | 125 |
Nb par paquet | 125 |
Stérilité | Non stérile |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.