Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD ambré à col large de qualité laboratoire Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10665601
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Stockez, expédiez et conditionnez les contenus photosensibles grâce à ces flacons ambrés à large col offrant une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools.
Réduisez la translucidité aux UV pour protéger les contenus photosensibles avec les flacons en PEHD ambré à col large de qualité laboratoire Thermo Scientific™ Nalgene™. Utiles pour le stockage, l’expédition et le conditionnement, ils offrent une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools. Ces flacons en polyéthylène haute densité sont dotés d’un col large pour faciliter le remplissage. Étanchéité garantie†.
  • Coloration ambrée opaque diminuant la translucidité aux UV pour protéger les contenus photosensibles
  • Excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools apportant de la polyvalence à ces flacons lorsque l’exposition à la lumière doit être limitée
  • Ils peuvent être utilisés dans le congélateur à -100°C (-148°F) pour un stockage à long terme
  • Les bouchons sans joint assurent l’étanchéité† sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer les solutions
  • Conformes aux exigences de la Pharmacopée américaine 23 relative à la translucidité lumineuse maximale
  • Conformes aux exigences de la norme USP XXIII relative à la translucidité lumineuse maximale
  • Étanches†
Inclut :
Bouchons vissant 100 mm en polypropylène ambré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 500 ml (16 oz)
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 16 oz
Couleur Ambré
Description Flacon à col large ambré de qualité laboratoire
Diamètre (métrique) intérieur de col 44 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 48
Nb par paquet 12
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Ambré
Finition de col 53 mm
Certifications/Conformité Conforme aux normes de pharmacopée américaine 23 relatives à la translucidité lumineuse optimale ; conforme aux exigences de la norme USP XXIII relative à la translucidité lumineuse maximale
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Col large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 168 mm
Type de produit Flacon de qualité laboratoire à col large
Largeur (impériale) 2,86 po
Hauteur (impériale) 6,62 po
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène (PP)
Taille du bouchon 53 mm
Diamètre (métrique) 73 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.