Learn More
Thermo Scientific™ Flacon pour échantillons stérile PEHD à col large Nalgene™ avec bouchon
Les flacons Nalgene stériles PEHD à col large pour échantillons, sont incassables, étanches et certifiés stériles pour la collecte d’échantillons d’eau à des fins d’analyses microbiologiques.
295.00€ - 326.00€
Spécification
Paramètres de certification | Stérile, qualité de l’eau et des métaux, cyanure, fluorure |
---|---|
Couleur | Naturel |
Description | Flacon en PEHD WM Nalgene |
Comprend | Les récipients certifiés présentent les caractéristiques suivantes : Certificat d’analyse stérile certifié (CofA) inclus dans le boîtier et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité ; Chaque récipient à code-barres individuel avec numéro de lot et numéro de récipient unique ; E |
Matériau | PEHD |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15317203
|
Thermo Scientific™
N411-0125 |
125 mL | 38 mm |
306.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15365706
|
Thermo Scientific™
N411-0250 |
250mL | 43 mm |
326.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15501161
|
Thermo Scientific™
N411-0500 |
500mL | 53 mm |
295.00€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les flacons Thermo Scientific™ Nalgene™ stériles PEHD à col large sont recommandés pour la collecte d’échantillons d’eau à des fins d’analyses microbiologiques. Gage de qualité, les récipients Nalgene sont garantis étanches et incassables. Une construction solide qui résiste aux rigueurs des opérations sur le terrain. Col large pour faciliter le remplissage aseptique. Certifiés stériles.
- Récipient en PEHD avec bouchon en PEHD étanche
- Étanchéité garantie
- Certifiés stériles
- Bouchons assemblés sur les récipients et conditionnés individuellement sous film thermorétracté offrant ainsi un indicateur d’effraction et une assurance stérilité
- Conditionnés en plateaux sous film rétractable
- Col large pour faciliter le remplissage aseptique
- Recommandés pour la collecte d’échantillons d’eau pour analyses microbiologiques
Récipients certifiés livrés avec les caractéristiques suivantes :
- Certificat d’analyse (CofA) et code-barres inclus dans le dossier avec numéro de lot pour la traçabilité
- Chaque récipient contient un code-barre individuel avec un numéro de lot et un numéro de flacon unique
- Chaque bouchon est conditionné individuellement sous film thermorétracté avec un indicateur d’ouverture.
- Étiquettes d’analyse incluses non fixées à usage facultatif
- Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi un indicateur d’effraction
Remarque :
†Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) Les flacons/fioles/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans générer de fuites. b) Les flacons/fioles/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les systèmes de fermeture Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les produits Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température ambiante et sous une pression normale lorsqu’ils sont utilisés avec leurs bouchons Nalgene associés.
Spécification
Stérile, qualité de l’eau et des métaux, cyanure, fluorure | |
Flacon en PEHD WM Nalgene | |
PEHD | |
Stérile | |
Blanc | |
Certifié stérile ; Les récipients certifiés répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure ; fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO. |
Naturel | |
Les récipients certifiés présentent les caractéristiques suivantes : Certificat d’analyse stérile certifié (CofA) inclus dans le boîtier et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité ; Chaque récipient à code-barres individuel avec numéro de lot et numéro de récipient unique ; E | |
N/A | |
Translucide | |
Produits certifiés |