Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de conditionnement en PEHD à col large Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
Expédiez et stockez en toute confiance ces flacons en plastique étanches, faciles à remplir et résistants aux produits chimiques.
213.00€ - 1135.00€
Spécification
Couleur | Naturel, translucide |
---|---|
Description | Flacons de conditionnement à col large |
Matériau | HDPE |
Couleur de bouchon | Naturel, translucide |
Certifications/Conformité | Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10374243
|
Thermo Scientific™
312189-0001 |
30 ml | 28-415 mm |
1037.16€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10171233
|
Thermo Scientific™
312189-0002 |
60 ml | 28-415 mm |
1135.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10600724
|
Thermo Scientific™
312189-0004 |
125 ml | 38-415 mm |
580.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10757463
|
Thermo Scientific™
312189-0008 |
250 ml | 43-415 mm |
611.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10059302
|
Thermo Scientific™
312189-0016 |
500 ml | 53-415 mm |
323.00€
125 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10563765
|
Thermo Scientific™
312189-0032 |
1000 ml | 63-415 mm |
213.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Expédiez et stockez en toute confiance ces flacons d’emballage en PEHD à col large Thermo Scientific™ Nalgene™, faciles à remplir et résistants aux produits chimiques. Ces flacons en polyéthylène haute densité à col large sont moulés par injection pour une épaisseur de paroi uniforme et résistante.
Flacon d'échantillonnage polyéthylène HDPE• Paroi souple 0,8mm
• Capuchon étanche en polypropylène
• Bonne résistance chimique
• Economy bottle
• Flacon d'échantillonnage translucide
• Flacon col large
Spécification
Naturel, translucide | |
HDPE | |
Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. | |
Large | |
PP |
Flacons de conditionnement à col large | |
Naturel, translucide | |
Oui | |
Rond | |
À vis (conditionné en vrac, non assemblé) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.