Learn More
Thermo Scientific™ Flacons HDPE translucides pour échantillons Nalgene™ Code produit.: 10244351
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Flacons HDPE translucides pour échantillons Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10244351
500 ml, 53 mm
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Code produit. 10244351
Marque: Thermo Scientific™ 21890016
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons HDPE translucides pour échantillons Thermo Scientific Nalgene sont résistantes et incassables.
Les flacons HDPE translucides pour échantillons Thermo Scientific Nalgene sont résistantes et incassables.
Version étanche, plus légère et plus souple des flacons de laboratoire Nalgene, pour des utilisations moins exigeantes.
  • Les bouchons en polypropylène sans liner garantissent une performance étanche† sans liner susceptible de se déformer, de causer des fuites et de contaminer vos solutions
  • Recommandés pour le prélèvement d’échantillons et le stockage de solutions de travail quotidiennes
  • Les flacons participent au programme de marquage ACT My Green Labs pour l’accessibilité, la cohérence et la transparence en matière de durabilité des produits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 500 ml (16 oz)
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 16 oz
Couleur Naturels, transparents
Description Flacon économique à col large translucide
Diamètre (métrique) intérieur de col 44 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 48
Nb par paquet 48
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Finition de col 53 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Autoclavable Non autoclavable
Graduated Non
Bouche Large
Forme Rond
ACT Label Oui
Hauteur (métrique) 168 mm
Type de produit Flacon économique à col large
Largeur (impériale) 2,87 in
Hauteur (impériale) 5,52 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53 mm
Diamètre (métrique) 73 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacons HDPE translucides pour échantillons Nalgene™ >