Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Bottles Made of Teflon™ FEP with Closure
Code produit. 10058230
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500mL
1 l
Taille du bouchon:
43 mm
48 mm
53 mm
Réalisez des analyses de métaux présents à l’état de traces et des applications impliquant des solvants organiques grâce à ces flacons en FEP thermorésistants qui résistent aux produits chimiques.
Réalisez des analyses de métaux présents à l’état de traces et des applications impliquant des solvants organiques grâce aux flacons en Teflon™ FEP à col large Thermo Scientific™ Nalgene™, qui sont thermorésistants et résistent aux produits chimiques. Ces flacons entièrement en fluoropolymère sont autoclavables et peuvent être méticuleusement nettoyés à l’acide nitrique en ébullition.
Caractéristiques :
  • Transparent
  • Résiste à des températures allant jusqu’à -105°C (-157°F)
  • Bouchons Tefzel™ ETFE inclus
  • Étanches†
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant l’autoclavage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500mL
Capacité (impériale) 16 oz
Couleur Naturel, translucide
Description Flacon à col large
Diamètre (métrique) intérieur de col 38mm
À utiliser avec (application) Storage, Transportation ​
Matériau Téflon FEP
Stérilité Non stérile
Plage de températures (métrique) -100°C to 260°C
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Finition de col 48mm
Certifications/Conformité CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavables
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 165 mm
Type de produit Flacon à col large
Hauteur (impériale) 6,49 po
Matériau du bouchon ETFE Tefzel
Taille du bouchon 48 mm
Diamètre (métrique) 71mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.