Learn More
Thermo Scientific™ Pissettes de sécurité en PEBD rouges Nalgene™ Unitary™
Identifiez facilement les pissettes de sécurité en PEBD rouge Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™, dotés d’un col large pour un remplissage plus rapide et sûr.
47.10€ - 97.10€
Spécification
Couleur | Rouge |
---|---|
Description | Flacon/tubulure en PEBD |
Matériau | PEBD |
Nbre par carton | 4 |
Nb par paquet | 4 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10691712
|
Thermo Scientific™
DS2408-0250 |
250 ml | 38 mm |
47.10€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10529471
|
Thermo Scientific™
DS2408-0500 |
500 ml | 38 mm |
97.10€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Identifiez facilement les pissettes de sécurité en PEBD rouge Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™, dotés d’une large ouverture pour un remplissage sûr et plus rapide.
Pissette rouge à bec latéral• Entièrement rouge pour un meilleur repérage
• Adapté aux produits photosensibles
• Bouchon polypropylène PP
• Pissette LDPE
Spécification
Rouge | |
PEBD | |
4 | |
Oui | |
Large | |
Pissette de sécurité | |
38 mm | |
Non |
Flacon/tubulure en PEBD | |
4 | |
Rouge | |
Non | |
Cylindrique | |
PP | |
Bouchon à vis |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Remarque : Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.