Learn More
Thermo Scientific™ Pissettes en PEBD Nalgene™ Unitary™
Les pissettes en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™, conçues avec une large ouverture pour un remplissage plus rapide et plus simple, permettent de distribuer des contenus sans incliner ni secouer la pissette.
34.55€ - 45.92€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Description | Flacon/tubulure en PEBD |
Matériau | LDPE |
Closure Included | Oui |
Graduated | Non |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10558701
|
Thermo Scientific™
2402-0125 |
125 ml | 24 mm |
45.75€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10464301
|
Thermo Scientific™
2402-0250 |
250 ml | 24 mm |
34.90€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10717011
|
Thermo Scientific™
2402-0500 |
500 ml | 38 mm |
42.75€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10251631
|
Thermo Scientific™
2402-0750 |
750 ml | 38 mm |
45.92€
4 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10494461
|
Thermo Scientific™
2402-1000 |
1000 ml | 43 mm |
34.55€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le col large permet un remplissage plus rapide et plus simple. Les pissettes en PEBD Unitary™ permettent de distribuer des contenus sans incliner ni secouer la pissette. La pissette et la tubulure ont une conception monobloc assurant une étanchéité† uniforme et un débit précis sans pulvérisation. L’extrémité peut être raccourcie pour augmenter le débit.
Caractéristiques :- Moulage monobloc de la pissette et de la tubulure pour une étanchéité uniforme
- Embout assurant un débit uniforme ultra fin sans pulvérisation et pouvant également être coupé pour augmenter le débit
- Étanches†
Contenu :
Bouchon vissant en polypropylène
Spécification
Translucide | |
LDPE | |
Non | |
Cylindrique | |
Polypropylène | |
Non |
Flacon/tubulure en PEBD | |
Oui | |
Large | |
Pissette | |
Bouchon à vis |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.