Learn More
Thermo Scientific™ Polypropylène Nalgene™, joint en TPE, bouchon, 83B, 2 ports, 3/8 po
Description
Préservez l’intégrité d’un récipient et de son contenu avec les bouchons de ventilation / de remplissage rapide Thermo Scientific™ Nalgene™. Système de transfert de fluide pratique, ce bouchon 83B à ports comporte un raccord à déconnexion rapide avec tubulure pour se fixer à la tubulure de votre choix. Les raccords présentent une tubulure à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du bouchon. Les raccords à filetage dans le bouchon comportent des valves internes qui se ferment lors du retrait d’un raccord de tubulure, ce qui permet de conserver l’intégrité de l’étanchéité du récipient.
- Alternative prête à l’emploi aux solutions de remplissage / distribution internes fastidieuses
- Garantit l’intégrité du récipient avec des raccords à déconnexion rapide de type “vanne de fermeture”
- Bouchon 83B doté de raccords cannelés à l’intérieur / à l’extérieur
- Disponibles en type deux ou trois ports pour des tubulures de 6,35 ou 9,53 mm (1/4 ou 3/8 po) une plateforme idéale pour la personnalisation de votre flacon ou bonbonne Nalgene
- Parfaits pour une utilisation dans les systèmes sous vide avec les bonbonnes et flacons à vide Nalgene pour usage intensif ; les n° de cat. 2226 et 2126 sont recommandées pour les applications sous vide
- Parfaits pour une utilisation avec les tubulures à parois épaisses Nalgene 180 (n° de cat. 800-0145, ou 8000-0065)
- Des raccords alternatifs et de rechange sont disponibles pour davantage d’options de personnalisation (n° de cat. 2159)
Spécification
Spécification
Description | Bouchon 83B 2 ports |
Diamètre (impériale) Tube interne | 3/8 in |
Diamètre (métrique) Tube interne | 9.53 mm |
À utiliser avec (équipement) | Flacons et bonbonnes Nalgene avec bouchons 83B |
Matériau | PP, Joint d’étanchéité en TPE |
Nbre par carton | Carton de 1 |
Type de produit | Bouchon |
Quantité | Each |
Utilisation avec tubulures à paroi épaisse / à vide. Non recommandés pour une utilisation sous vide avec des conteneurs plus légers. Les joints des raccords n’assurent plus le vide après plusieurs passages en autoclave.