Learn More
Thermo Scientific™ Raccords de clé dynamométrique Nalgene™ pour bouchon en polypropylène
Lectures de couple précises lors de l’application de bouchons sur des flacons grâce à des raccords de clé dynamométrique Nalgene pour bouchons en PP.
36.75€ - 418.00€
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10680904
|
Thermo Scientific™
2195-0010 |
11 mm (profil bas MPV) | N/A | ||||||
10304533
|
Thermo Scientific™
2195-0011 |
11 mm (MPV profil élevé) | N/A | ||||||
10542035
|
Thermo Scientific™
2195-0013 |
de 13 à 415 mm | N/A | ||||||
10777093
|
Thermo Scientific™
2195-0020 |
de 20 à 415 mm | N/A | ||||||
10436853
|
Thermo Scientific™
2195-0024 |
de 24 à 415 mm | N/A | ||||||
10542995
|
Thermo Scientific™
2195-0028 |
de 28 à 415 mm | N/A | ||||||
10314723
|
Thermo Scientific™
2195-0038 |
de 38 à 415 mm | N/A | ||||||
10707103
|
Thermo Scientific™
2195-0043 |
de 43 à 415 mm |
36.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10651674
|
Thermo Scientific™
2195-0048 |
de 48 à 415 mm | N/A | ||||||
10777273
|
Thermo Scientific™
2195-0053 |
de 53 à 415 mm | N/A | ||||||
10232863
|
Thermo Scientific™
2195-0063 |
de 63 à 415 mm | N/A | ||||||
10543955
|
Thermo Scientific™
2195-0153 |
53B | N/A | ||||||
10282283
|
Thermo Scientific™
2195-0183 |
83B | N/A | ||||||
10314293
|
Thermo Scientific™
2195-0438 |
de 38 à 430 mm | N/A | ||||||
Description
Garantissez des lectures de couple précises lors de l’application de bouchons sur des flacons grâce aux raccords de clé dynamométrique Thermo Scientific™ Nalgene pour bouchons en polypropylène. Le serrage adéquat des bouchons Nalgene est une composante essentielle d’une fermeture étanche†.
- Époxy
- Spécifiquement conçus pour les bouchons Nalgene en polypropylène
Compatible avec :
Raccords de clé dynamométrique Thermo Scientific Nalgene (2195-6169 et -6177)
† Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.Garantie : 90 jours
Spécification
Raccords | |
Époxy |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.