Learn More
Thermo Scientific™ Bocaux droits en PC à col large Nalgene™ avec bouchon
Recueillez et stockez les pâtes, les solides, les échantillons et autres fournitures de laboratoire grâce à ces jarres droites transparentes en polycarbonate à col large : Très résistantes aux chocs et extrêmement polyvalentes.
14.10€ - 91.25€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | polycarbonate |
Nb par paquet | 4 |
Clarity | Transparent |
Bouche | Large |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10710982
|
Thermo Scientific™
2116-0015 |
15 ml | 38mm |
14.10€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10312621
|
Thermo Scientific™
2116-0030 |
30 ml | 43 mm |
27.65€
4 pièces |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10740982
|
Thermo Scientific™
2116-0060 |
60 ml | 53 mm |
31.40€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10762532
|
Thermo Scientific™
2116-0125 |
125 ml | 70 mm |
53.65€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10290881
|
Thermo Scientific™
2116-0250 |
250 ml | 70 mm |
62.80€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10622361
|
Thermo Scientific™
2116-0500 |
500 ml | 120 mm |
91.25€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10578661
|
Thermo Scientific™
2116-1000 |
1000 ml | 120 mm |
85.52€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Recueillez et stockez les pâtes, les solides, les échantillons et autres fournitures de laboratoire grâce aux jarres droites transparentes en polycarbonate à col large Thermo Scientific™ Nalgene™. Une large gamme de températures (de -135°C à +135°C) fait de ces jarres un excellent choix pour l'utilisation en chambre froide et réfrigérée tout au long de l'autoclave. Ces jarres très résistantes aux chocs sont extrêmement polyvalentes. Non étanches aux liquides.
- Excellentes pour une utilisation en chambre froide et réfrigérée - Visualisation facile du contenu
- Leur col large et leurs côtés rectilignes offrent un accès complet et facilitent la récupération des échantillons
- Les jarres de 15, 30 et 60 ml sont équipées de bouchons en polypropylène de coloris naturel
- Les jarres de 125 ml à 1 L sont équipées de bouchons en polypropylène blanc avec un renfoncement pour l’empilage
- Les jarres de 125 et 250 ml sont adaptées aux mélangeurs Osterizer™ et autres, équipés d’un filetage de jarres ; recommandées pour une utilisation avec le bouchon pour transfert de liquide DS2153-0700
- Non étanches aux liquides ; il est recommandé de ne pas les utiliser pour le transport de liquide
- Autoclavable/Transparente
Spécification
Transparent | |
4 | |
Large | |
Bocal droit | |
hélice |
polycarbonate | |
Transparent | |
Rond | |
polypropylène |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.