Learn More
Thermo Scientific™ Bocaux droits en PC à col large Nalgene™ avec bouchon
GREENER_CHOICE
Code produit. 10762532
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
38mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Recueillez et stockez les pâtes, les solides, les échantillons et autres fournitures de laboratoire grâce à ces jarres droites transparentes en polycarbonate à col large : Très résistantes aux chocs et extrêmement polyvalentes.
Recueillez et stockez les pâtes, les solides, les échantillons et autres fournitures de laboratoire grâce aux jarres droites transparentes en polycarbonate à col large Thermo Scientific™ Nalgene™. Une large gamme de températures (de -135°C à +135°C) fait de ces jarres un excellent choix pour l'utilisation en chambre froide et réfrigérée tout au long de l'autoclave. Ces jarres très résistantes aux chocs sont extrêmement polyvalentes. Non étanches aux liquides.
  • Excellentes pour une utilisation en chambre froide et réfrigérée - Visualisation facile du contenu
  • Leur col large et leurs côtés rectilignes offrent un accès complet et facilitent la récupération des échantillons
  • Les jarres de 15, 30 et 60 ml sont équipées de bouchons en polypropylène de coloris naturel
  • Les jarres de 125 ml à 1 L sont équipées de bouchons en polypropylène blanc avec un renfoncement pour l’empilage
  • Les jarres de 125 et 250 ml sont adaptées aux mélangeurs Osterizer™ et autres, équipés d’un filetage de jarres ; recommandées pour une utilisation avec le bouchon pour transfert de liquide DS2153-0700
  • Non étanches aux liquides ; il est recommandé de ne pas les utiliser pour le transport de liquide
  • Autoclavable/Transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 oz, 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 4 oz
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 2,5 po
Diamètre (impériale) intérieur de col 2,5 po
Diamètre (métrique) intérieur de col 64 mm
À utiliser avec (application) Stockage
Comprend Couvercle
Matériau Polycarbonate
Nbre par carton 24
Nb par paquet 4
Poids (métrique) 50 g
Clarity Transparent
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 74 mm
Type de produit Bocal droit
Hauteur (impériale) 2,9 po
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 70 mm
Diamètre (métrique) 64 mm
Type de bouchon Vis
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.