Learn More
Thermo Scientific™ Échantillonneurs d’eaux pluviales Nalgene™ et kit de montage
Un dispositif pratique et abordable pour collecter des échantillons trimestriels d’eau pluviale brute de premier rinçage en conformité avec les exigences d’échantillonnage de l’EPA.
114.00€ - 453.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme aux exigences du NPDES (Réglementation fédérale FRL-6880-5 10/20/00) et de la plupart des États relatives à la capture d’échantillons |
---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11349754
|
Thermo Scientific™
1100-1000 |
Échantillonneur d’eau pluviale 1 L en PEHD |
219.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11375474
|
Thermo Scientific™
1120-1000 |
Échantillonneur d’eaux pluviales pour l’huile et la graisse 1 L |
453.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11339754
|
Thermo Scientific™
1160-1000 |
Kit de montage pour échantillonneur d’eau pluviale |
114.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’échantillonneur d’eau de pluie Nalgene™ est un dispositif pratique et abordable pour la collecte d’échantillons d’eaux pluviales trimestriels conformes aux exigences d’échantillonnage de l’EPA. Plus besoin de rester sous la pluie en attendant que l’eau s’écoule, et plus de risque de rater un échantillonnage. L’échantillonneur d’eau de pluie peut collecter un échantillon instantané d’un litre du premier ruissellement des eaux pluviales à travers un fossé d’eaux pluviales, un ruisseau ou un exutoire de grille de pluie. Placez simplement l’échantillonneur dans son tube de montage de protection avant un événement de pluie et laissez-le en place jusqu’à l’arrêt de la pluie.
Résumé des caractéristiques- Visionnez notre vidéo de démonstration pour plus de détails sur les fonctionnalités complètes et l’utilisation
- Des échantillonneurs jetables à usage unique sont disponibles en PEHD pour le prélèvement d’échantillons en vue d’observations visuelles et d’analyses en chimie inorganique, ou en verre ambré avec une unité de prélèvement fluorée pour le prélèvement d’échantillons en chimie organique.
- Le kit de montage réutilisable peut recevoir l’un ou l’autre des échantillonneurs et peut être installé dans les exutoires de ruisseaux, de fossés ou de grilles d’égout pluvial.
- L’échantillonneur recueille un litre d’eau de pluie dès que l’eau commence à s’écouler sur l’appareil, ce qui satisfait à l’exigence de prélever l’échantillon pendant les premières 30 minutes de l’écoulement de sortie
- L’échantillonneur est équipé d’un clapet à bille qui ferme la chambre à échantillon une fois que la bouteille est pleine, ce qui minimise l’espace de tête et la perte d’analyte volatile.
- Le kit de montage est équipé d’un écran de collecte des débris pour l’observation visuelle.
- Le tube de montage est stabilisé aux UV pour une utilisation en extérieur prolongée
- Les échantillonneurs sont conformes aux exigences du Permis général multisectoriel (MGSP) du Système national d’élimination des rejets de polluants (NPDES) de l’EPA (norme fédérale américaine FRL-6880-5 10/20/00)et à la plupart des exigences générales des États en matière d’échantillonnage par prélèvement.
Spécification
Conforme aux exigences du NPDES (Réglementation fédérale FRL-6880-5 10/20/00) et de la plupart des États relatives à la capture d’échantillons |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit.