Learn More
Thermo Scientific™ Unités stériles de filtration analytique Nalgene™
Récupérez et cultivez des micro-organismes dans le cadre du contrôle qualité et des analyses de l’eau, des denrées alimentaires et des boissons, des matières premières et des produits finis.
163.00€ - 178.00€
Spécification
Matériau (membrane) | Nitrate de cellulose |
---|---|
Nbre par carton | 72 |
Nb par paquet | 12 |
Type | Unités de filtration |
Diamètre (métrique) de la membrane | 47 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10199840
|
Thermo Scientific™
130-4020 |
0.2 μm |
163.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10780422
|
Thermo Scientific™
130-4045 |
0.45 μm |
178.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Récupérez et cultivez des micro-organismes dans le cadre du contrôle qualité et des analyses de l’eau, des denrées alimentaires et des boissons, des matières premières et des produits finis grâce aux unités stériles de filtration analytique Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces unités de filtration complètes et efficaces comportent une cuve supérieure amovible et une membrane de filtration.
Caractéristiques :- Stérilisées aux rayons gamma, individuellement emballées
- La cuve supérieure se détache du réceptacle pour permettre la récupération de la membrane à l’aide de forceps stériles
- Permet une récupération et une croissance excellentes des micro-organismes
- Le réceptacle est gradué de 20 à 150 ml pour faciliter la lecture du volume de l’échantillon
- Sa base large reste stable sur la paillasse
- Le modèle de 0,2 µm est idéal pour les tests de stérilité
- Le modèle de 0,45 µm a un quadrillage noir pour faciliter la numération des colonies
Contenu : couvercle en polystyrène ; cuve supérieure avec marque de référence à 100 ml et réceptacle ; membrane amovible de 47 mm en nitrate de cellulose (NC) sans Triton™ ; tampon-support en cellulose ; bras latéral à prise d’aération en cellulose ; adaptateur de tubulure à déconnexion rapide et plaque-support bleue
Spécification
Nitrate de cellulose | |
12 | |
47 mm |
72 | |
Unités de filtration |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.